Documenti fondamentali
Z223336
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
joint: ST/NS 29/32, Overall H 415 mm
Scegli un formato
1 EA
1.210,00 €
1.210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.210,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1.210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/32
D.E.
48 mm
Alt. complessiva
415 mm
Descrizione generale
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)