Documenti fondamentali
Z222739
Sigma-Aldrich
Drying-tube assembly for Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus
replacement bulb
Scegli un formato
1 EA
437,00 €
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
437,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
glass tube
round bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
The bulb is a replacement part for the Chem-Dry chemical dryer, Z251984 and Z251992.
These replacement drying-tube pieces fit as a replacement parts in the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)