Z219827
Single-bulb ball-tube
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40, w/drip-tip
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
1,000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)