Documenti fondamentali
Z219819
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, w/drip-tip
Scegli un formato
1 EA
156,00 €
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
156,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)