Documenti fondamentali
Z219428
Hirsch filter funnel
porosity 25-50 μm (C)
Scegli un formato
1 EA
59,40 €
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
59,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
59,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 972703
Diam. disco
10 mm
Diam. filtro
10 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity (C)
Capacità
7 mL capacity
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with all microscale flasks and vials with ST/NS: 14/10 joint. Plain stem funnel has a 10 mm diameter sintered disc with a capacity above disc of approximately 7 mL.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)