Documenti fondamentali
Z214647
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
Scegli un formato
1 EA
395,00 €
395,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
395,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
395,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Giunto
center joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6957-08
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)