Documenti fondamentali
Z214639
Microscale vacuum adapter
with drip-tip
Scegli un formato
1 EA
55,00 €
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
55,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 526106
Descrizione generale
#7 Ace-Thred at top with a nylon bushing and FETFE® O-ring that form a compression seal with microscale condenser tube, filter funnel, bleed tube, or thermometer (6.5 to 7.0 mm diam.). Has bottom 14/10 inner joint and side hose connection. (Shown with Hirsch funnel sold separately.)
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)