Documenti fondamentali
Z214612
Micro photochemical reactor UV lamp
output5.5 watts
About This Item
Codice UNSPSC:
41103817
Il prodotto Z214612 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
CE compliant: no
CSA approved: no
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 1213208
Disponibilità
not available in EU, Canada
Uscita
5.5 watts
Descrizione generale
Cold cathode, low pressure, mercury arc, gaseous discharge lamps made of double bore quartz. Lamp power consumption is 5.5 watts, with principle output at 254 nanometers. Lamps are rated for 5000 hours of operation.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)