Documenti fondamentali
Z191388
Sigma-Aldrich
Adjustable Jacobs® chuck
Fits 3/8in. diam. motor shaft
Scegli un formato
1 EA
85,30 €
85,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
85,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
85,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Fits 3/8in. diam. motor shaft
Descrizione generale
Accepts 1/16 to 3/8in. diam. stirrer rods.
Note legali
Jacobs is a registered trademark of Jacobs
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)