Documenti fondamentali
Z189863
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
L 1 in. × 1 in.
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 EA
15,50 €
15,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
15,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
15,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37144-0100
Lunghezza
1 in. × 1 in.
25.4 mm
Diametro
14.3 mm
Descrizione generale
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Note legali
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)