Documenti fondamentali
Z188778
Supelco
Wheaton sample vials
amber, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
amber borosilicate glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 200 ea
Dimens. tappo
8 - 425
diam. × alt.
12 mm × 36 mm
Volume
2 mL
Colore
amber
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)