Documenti fondamentali
Z187852
Precisionware bottles
Wide-mouth, capacity 125 mL
Sinonimo/i:
bottle hdpe, plastic bottle, plastic bottles
Scegli un formato
12 EA
44,70 €
72 EA
257,00 €
44,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
44,70 €
72 EA
257,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
44,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
case of 72 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F10625-0005
Diametro bottiglia × alt.
16 mm × 56.7 mm
Capacità
125 mL
Descrizione generale
  • Precisionware bottles are made of laboratory/pharmaceutical grade high-density polyethylene (HDPE).
  • Features a leak-proof closure cap for sample protection.
  • The sturdy, heavy-duty bottle design facilitates the easy storing of liquid/powder samples.
  • Manufactured to strict DOT-2E specifications.
  • Molded pour lip for easy, no-spill pour.
  • Suitable for shipping.
Bottle with leakproof and sturdy, heavy-duty wall. Manufactured to strict DOT-2E specifications. Molded pour lip for easy, no-spill pour. Suitable for shipping.
Note legali
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)