Documenti fondamentali
Z183539
Sigma-Aldrich
Cryo-gloves®
size XL, water-resistant
Sinonimo/i:
cold protection glove, cryogenic glove, freezer glove, freezer protection gloves
Scegli un formato
1 PAIR
208,00 €
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PAIR
208,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
blue gloves
fabric
Misura
XL
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
TempShield MAXL
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × spessore
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
Descrizione generale
Provides warmth, flexibility, and dexterity when working in extreme environments (-160 to 150°C).
  • Style provides additional warmth and comfort
  • Resistant to solvents/chemicals
  • Breathable and static-free
  • Machine washable/dryable inner lining
  • Suitable for Class 1000 clean room use
  • Asbestos-free
Applications:
Autoclaves, freezers, handling liquid nitrogen, oxygen or helium from cryogenic atmospheres, cold rooms, blast freezers, filling of cryogenic liquids, dry ice handling in research and clinical pharmaceutical laboratories, genetic and biotechnology, fertility clinics, cryogenic grinding and many more in industrial applications.
FIT GUIDE
  • SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
  • SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
  • SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
  • SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
  • SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
  • SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
Avvertenza
Not for immersion in liquefied gases or use near open flames. Avoid exposure to skin during a spill or splash.
Altre note
Oversized to provide better thermal protection.
Note legali
Cryo-gloves is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)