Documenti fondamentali
Z179825
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #25
Scegli un formato
1 EA
114,00 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
114,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 580325
tecniche
LPLC: suitable
Raccordi
Ace-Thred for #25
Descrizione generale
PTFE for use at either end of any chromatography column with Ace-Threds. Makes a leak-tight seal without O-rings.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)