Documenti fondamentali
Z177709
Scienceware® microsample tube rack
Holds 105 x 8 mm tubes
Scegli un formato
1 EA
123,50 €
123,50 €
Prezzo di listino130,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
123,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
123,50 €
Prezzo di listino130,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
Holds 105 x 8 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H18901-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
21.6 cm (8¹/₂ in.) × 12.4 cm (4⁷/₈ in.) × 6.7 cm (2⁵/₈ in.)
Descrizione generale
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
Caratteristiche e vantaggi
  • Scienceware® micro-sample tube racks are made of high-impact polystyrene for temperature-controlled procedures benchtop procedures.
  • Two-piece construction: Upper rack with holes for holding tubes; Lower rack for storing water or crushed ice for stabilizing temperature.
  • Available in two sizes to best suit your application needs.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)