Documenti fondamentali
Z170852
Sigma-Aldrich
VICI Pressure--Lok® C-160 liquid microsyringe
Fixed needle, capacity 10 μL
Scegli un formato
1 EA
69,70 €
69,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
69,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
69,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
2 in.
Caratteristiche
needle bevel tip
Produttore/marchio commerciale
VICI 160022
Capacità
10 μL
Lungh. ago
2 in.
Descrizione generale
General-purpose GC syringe.
Caratteristiche e vantaggi
Each syringe is hand-calibrated for consistent delivery. The leaktight PTFE plunger tip eliminates freeze-up or residue build-up and allows use with gases (up to 250psi) as well as liquids. Has a positive plunger stop to prevent damage to the plunger. Barrel made of borosilicate glass. Has PTFE seal at rear of needle to isolate sample from needle cement and contamination. Shaped rear flange provides secure finger grip. Syringes with removable needles have a pressure tight, low dead-volume needle connection for a leaktight fit.
Note legali
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)