Documenti fondamentali
Z170658
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass mercury trap
pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
230,00 €
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
230,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112406
NACRES:
NB.79
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Categorie correlate
Descrizione generale
Designed to prevent mercury from being drawn into vacuum pump.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)