Documenti fondamentali
Z158941
Porcelain desiccator plates, small perforations
plate diam. 240 mm
Scegli un formato
1 EA
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
125,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
Diameter of center hole (mm): 20
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66453
Diam. fori
23 mm , center
3 mm , small
Diam. piatto
240 mm
Descrizione generale
Chemical porcelain has an average coefficient of expansion from 20°C to 200°C is 3.56 x 10-6, gradually increasing to 4.69 x 10-6 at 1000°C. To prevent thermal stress cracks on porcelain ware it is strongly recommended a heating/cooling rate not to exceed 200°C/hour. The desiccator plate has Small perforations throughout the plate, and one large hole in center. The plate is glazed on one side and is without feet.
Refractory Qualities
Fusion point: 1670°C
Softening point: 1400°C
Limit of use, unglazed: 1400°C
Limit of use, glazed: 1150°C
Limit of use, evacuated: 1300°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)