Documenti fondamentali
Z155519
Griffin-type SS beaker
capacity 125 mL, without handle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
graduations: no
Alt. × diam. est.
67 mm × 54 mm
Capacità
125 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)