Documenti fondamentali
Z143952
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 6 mm
Sinonimo/i:
borosilicate beads
Scegli un formato
1 EA
258,00 €
4 EA
929,00 €
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
258,00 €
4 EA
929,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate
Confezionamento
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Diametro
6 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6