Documenti fondamentali
Z137529
Ace Allihn condenser
male joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Scegli un formato
1 EA
179,00 €
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
179,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
male joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 594114
Lunghezza camicia
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Approximately one bulb per 50 mm. Fits Abderhalden drying apparatus, Z137545.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)