Documenti fondamentali
Z137200
Ace round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round bottom flasks
Scegli un formato
1 EA
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
short
two-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6936-30
Capacità
100 mL
Descrizione generale
24/40 joint. Side-arm is internally threaded for use with a nylon bushing. Will accommodate thermometers or bleed tubes up to 7 mm diam. Complete with bushing and FETFE® O-ring.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)