Documenti fondamentali
Z567264
Ace round-bottom pressure flask with thermowell
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
Scegli un formato
1 EA
187,00 €
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
187,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type PTFE plug seal
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8417-05
Capacità
100 mL
Diametro
62 mm
Descrizione generale
Heavy-wall borosilicate glass flasks are pressure rated to 60 psig at 120°C. The rounded bottom facilitates use in heating mantles and for other round-bottom flask applications. Flasks are supplied complete with #15 Ace-Thred PTFE front seal bushing and FETFE® O-ring.
Replacement FETFE O-rings:
Ace-Thred #Front SealBack Seal
7 Z504661 Z504742
15 Z504858 Z505021
25 Z505056 Z505110
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These flasks should never be used if scratched or otherwise damaged.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)