Documenti fondamentali
Z136050
Pipette bulb
capacity 8 mL
Scegli un formato
3 EA
33,70 €
33,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
33,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
33,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural rubber
oval red
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
200-8
Capacità
8 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Pipette bulb capacity 2 mL
Sigma-Aldrich
Z136042
Pipette bulb
Pipette bulb volume 3 mL
Sigma-Aldrich
Z509043
Pipette bulb
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Pasteur pipettes short capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Z627992
Pasteur pipettes
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What are the dimensions for the 8ml pipette bulb (product Z136050)?
    1 risposta
    1. The 8ml pipette bulb (product Z136050) is a natural rubber bulb with a 8ml capcity. It has the following dimensions:Bore Size: 4mmDiameter:  25mmLength:  40mm
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.