Documenti fondamentali
Z130990
Nalgene® beaker with handle
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
HDPE beaker, heavy wall beaker
Scegli un formato
1 EA
34,70 €
34,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
34,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
34,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 1220-1250
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
Altre note
Browse all plastic beakers
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)