Documenti fondamentali
Z130583
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Scegli un formato
12 EA
64,80 €
64,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
64,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
64,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Giunto
Joints threaded neck (28)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2004-0016
Diametro bottiglia × alt.
73 mm × 170 mm
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)