Documenti fondamentali
Z130249
Sigma-Aldrich
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 60 mL, clear Bottle
Sinonimo/i:
fep bottles, nalgene bottles
Scegli un formato
1 EA
47,20 €
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
47,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Giunto
Joints threaded neck (20)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 1600-0002
Diametro bottiglia × alt.
39 mm × 84 mm
Capacità
60 mL
Colore
clear Bottle
white Screw closure
Descrizione generale
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)