Documenti fondamentali
Z126098
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 51 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
Scegli un formato
1 EA
175,00 €
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
175,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8746-36
Lunghezza
250 mm
D.E.
51 mm
Diam. est. tubo interno
14 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)