Documenti fondamentali
Z125687
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flasks
vertical, capacity 3,000 mL, Joints: ST/NS 24/40 (3)
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
287,00 €
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
287,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
287,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
Joints: ST/NS24/40 (3)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6944-48
Capacità
3,000 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)