Documenti fondamentali
BAF377810000
Stirring bar retriever
Overall L 26 in. (65 cm)
Sinonimo/i:
Stirring bar retriever
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37781-0000
L × diam.
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
Lungh. complessiva
26 in. (65 cm)
Descrizione generale
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
Caratteristiche e vantaggi
  • Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
  • Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)