Documenti fondamentali
Z118818
Spinbar® magnetic stirring fleas
blue, diam. 2 mm, L 5 mm
Scegli un formato
3 EA
23,60 €
23,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
23,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
23,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
Caratteristiche
ALNICO V coated magnet
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37121-0012
Lunghezza
5 mm
Diametro
2 mm
Colore
blue
Descrizione generale
  • Spinbar® magnetic stirring fleas are designed for use in tubes, vials, and gradient markers.
  • Ideal for mixing of small volume samples in environmental testing and life science applications.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Broad chemical resistance for use in a wide variety of applications.
  • Autoclavable.
Very small, efficient stirring bars. Ideal for vials, micro test tubes, centrifuge tube mixing etc.
  • PTFE-coated
  • ALNICO V coated magnet
Note legali
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)