Documenti fondamentali
Z116920
Syringe PP/PE with removable needle
capacity 20 mL
Scegli un formato
100 EA
175,00 €
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
175,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
175,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
graduated 1.0 mL
Luer tips are offset from barrel center
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Capacità
20 mL
Gauge × lungh. ago
20 × 1 1/2 in.
Descrizione generale
Luer tips are offset from barrel center.
The rigid PE plungers of these syringes are slightly oversized, creating a tight seal against the walls of the semi-flexible PP barrel, as well as providing an exceptionally smooth draw. Syringes have Luer tips, the SS needles have all PP Luer hubs.
Needles and syringes are sterilized and individually packaged, with no contaminating lubricants added.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)