Documenti fondamentali
Z107328
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
capacity 1,000 mL, with 4 mm glass stopcock, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
Scegli un formato
1 EA
232,00 €
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
232,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type PTFE stopcock
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)