Documenti fondamentali
Z105805
Polyethylene stopper
joint: ST/NS 19/38
Sinonimo/i:
flask stopper, flask stoppers, stoppers
Scegli un formato
100 EA
17,60 €
17,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
17,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
17,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/38
Descrizione generale
Nonthreaded, wide, thick flanges.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. HI, Can you provide dimensions of these stoppers. Ineed a stopper that will plug a hole 22mm in diameter
    1 risposta
    1. Please see the image below to review the dimensions.