Documenti fondamentali
Z104523
Sigma-Aldrich
PTFE beaker
capacity 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiali
PTFE
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
Altre note
Browse all plastic beakers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Bohlender™ PTFE beaker capacity 100 mL, white
Z607029
Bohlender PTFE beaker
Nalgene® PFA beaker capacity 50 mL
Z272744
Nalgene® PFA beaker
Nickel crucible High form, capacity 100 mL
Z246476
Nickel crucible