Documenti fondamentali
Z102571
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Dean-Stark trap
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
1.140,00 €
1.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
325 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For azeotroping large amounts of water, 325 mL capacity. With 24/40 joints and 4 mm bore PTFE stopcock.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)