Documenti fondamentali
WHAUS503NPUAQU
Filtri senza siringa con setti a fessura Whatman® Mini-UniPrep®
PVDF, 0.45 μm, 1000/pk
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z558028, syringe filter, whatman filters
Scegli un formato
1 PKG
2.590,00 €
2.590,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
2.590,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
2.590,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing (compatible with all major autosamplers)
Sterilità
non-sterile
impiego
aqueous/organic solvents-low non-specific protein binding media
Caratteristiche
cap (Split septa)
graduations: no
approximately 18 lb / 8.2 kg
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman Article No. 28421723 (US reference)
Whatman US503NPUAQU (1,000 ea)
Capacità filtro
400 μL
Misura flaconcino
12 mm × 32 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Compatibilità
suitable for (standard robotics on HPLC instruments with sensitive needles, allowing for higher throughput; high throughput applications)
Descrizione generale
Combinate le fasi di preparazione dei campioni per HPLC analitico e UHPLC per ridurre in modo significativo i rifiuti di plastica. Passate alla parte migliore con i filtri senza siringhe Mini-UniPrep® 4-in-1.
Trasformate la vostra preparazione dei campioni HPLC e UHPLC con i nostri filtri senza siringhe Mini-UniPrep®. Questi filtri combinano quattro fasi in una sola per offrire una soluzione rapida, efficiente ed ecologica alla filtrazione dei campioni prima della cromatografia.
Le fasi di preparazione del campione cromatografico comportano tradizionalmente l'utilizzo di più materiali di consumo, come filtri per siringhe, fiale e setti, con un conseguente aumento dei costi e del tempo necessario per la filtrazione del campione. I filtri senza siringa Mini-UniPrep® eliminano la necessità di questi singoli componenti monouso e preparano i campioni in un terzo del tempo richiesto da altri metodi utilizzati per la cromatografia liquida ad alte prestazioni.
Escludendo le particelle di grandi dimensioni da un campione cromatografico, si riduce il tempo necessario per elaborare la fase mobile e si prolunga la durata della colonna HPLC, riducendo la contaminazione che causa l'intasamento e l'accumulo di contropressione.
I filtri senza siringa Mini-UniPrep® possono essere utilizzati manualmente o con l′ausilio di un multi-compressore. Il multi-compressore consente il processamento di più campioni di filtrazione, riducendo ulteriormente i tempi di preparazione del campione per l'analisi cromatografica.
I filtri senza siringa Mini-UniPrep® sono facili da usare. Se non si utilizza un multicompressore, è sufficiente inserire il campione nel dispositivo Mini-UniPrep®, inserire lo stantuffo e comprimere. Il campione viene filtrato in modo semplice e rapido. Il design unico consente di introdurre il campione liquido nel serbatoio dello stantuffo. L'aria in eccesso fuoriesce dal foro di sfiato fino all'innesto della guarnizione. I filtri senza siringa Mini-UniPrep® possono quindi essere utilizzati in un autocampionatore.
Applicazioni
  • Analisi HPLC/UHPLC routinarie
  • Saggi compositi
  • Uniformità di contenuto
  • Precipitazione di proteine
  • Test di solubilità
  • Test di dissoluzione
  • Filtrazione di campioni
Caratteristiche e vantaggi
  • Dispositivo di filtrazione “tutto in uno” per il trattamento di campioni cromatografici rapido edeconomicamente vantaggioso
  • Elimina la necessità di separare siringhe, filtri a membrana per siringhe, fiale e setti
  • Progettato per essere utilizzato con autocampionatore UHPLC o HPLC, per un′analisi ad alta capacità
  • Dimensione dei pori dei filtri da 0,2 µm e 0,45 µm per rispondere alle diverse esigenze di filtrazione del campione
  • Compatibili con tutti i principali autocampionatori
  • Opzioni per l′alloggiamento: color ambra per evitare la fotodegradazione di campioni fotosensibili o traslucido in polipropilene (PP) per un′ispezione visiva facile
  • Riciclabile dopo l′uso.
Altre note
Settore d′impiego: solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)