Documenti fondamentali
WAMUPG2MCPWC8
Whatman® Mini-UniPrep® G2 hand compressor
8 position, pack of 1
Sinonimo/i:
hand compressor, mini-uniprep G2, syringeless filter, whatman filter
Scegli un formato
1 PKG
304,00 €
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
304,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40151600
NACRES:
NB.24
304,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Whatman Article No. 29026196 (US reference)
Whatman MUPG2MCPWC8
Descrizione generale
Mini-UniPrep G2 Hand Compressor is for use with Mini-UniPrep G2 Syringeless filters.
Caratteristiche e vantaggi
  • Streamlines syringeless filtration by filtering up to eight filter vials simultaneously
  • Designed for Cytiva′s Mini-UniPrepG2 - with integral borosilicate glass autosampler vial, plunger and attached filter membrane, and septum with cap
  • Glass construction prevents interference of leachables from plastic housing with HPLC/UHPLC pharmaceutical analysis
  • Mini-UniPrepG2 vials can be loaded directly into the autosampler
Altre note
Contains a Multicompressor and a single 8 position white tray to be used for glass MUP G2
Note legali
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)