WHA9915-2504
Filtri da siringa Whatman® UNIFLO®, 25
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 200 ea
Scegli un formato
698,00 €
Scegli un formato
About This Item
698,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 200 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 9915-2504
Diametro
25 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
Compatibilità
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)