WHA69782504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene membrane
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z338419, syringe filter, syringe filters
Scegli un formato
605,00 €
Scegli un formato
About This Item
605,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Polypropylene prefilter
Confezionamento
pack of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6978-2504
Whatman Article No. 28420566 (US reference)
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)