WHA69932504
Whatman® GD/XP syringe filters
Sinonimo/i:
Z754714
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Polypropylene prefilter
Confezionamento
pkg of 1500 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 28420577
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Caratteristiche e vantaggi
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)