Documenti fondamentali
WHA68093102
Whatman® Anotop® 10 Plus syringe filters
pore size 0.02 μm, diam. 10 mm, sterile, glass microfiber prefilter
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z747726, syringe filter, syringe filters
Scegli un formato
1 PKG
817,00 €
817,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
817,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
817,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
alumina based membrane
polypropylene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
glass microfiber prefilter
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6809-3102
Whatman Article No. 28420401 (US reference)
Diametro
10 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.02 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Applicazioni
Applications:
  • Filtration of heavily particulate loaded samples prior to HPLC
  • Removal of solids prior to UV/Vis analysis
Caratteristiche e vantaggi
  • Contains an inorganic Anopore membrane and is available in three pore sizes
  • Polypropylene syringe filters comes in two diameters depending on sample volume
  • Integrated glass microfiber prefilter aids in filtration of difficult samples
Compatibilità
Suitable for removal of solids prior to UV/Vis analysis. Suitable with aqueous or organic solutions.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Anotop is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)