Documenti fondamentali
WHA2227
Whatman® Polydisc HD heavy duty in-line filter
pore size 1.0-5.0 μm
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Z741426, inline filtraton
Scegli un formato
1 PKG
491,00 €
491,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
491,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
491,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 2227
Whatman Article No. 28418841 (US reference)
Dimensione pori
1.0-5.0 μm
Capacità
≤1000 mL
Descrizione generale
Excellent flow rate characteristics and ideal for filtering large volumes to 1 liter of aqueous and solvent samples. Polydisc HD (Heavy Duty) is available in 5.0 and 10.0 μm retention ratings.
Features and Benefits
  • All polypropylene unit for aqueous and solvent samples
  • Broad solvent compatibility
Applications: Large volume sample preparation
Caratteristiche e vantaggi
  • In-line, hose-connected filter with up to 1000 mL capacity
  • High flow filter with durable all-polypropylene construction
  • Broad aqueous and solvent compatibility
  • 99% liquid retention rating
  • Available in 5 and 10 µm pore size
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)