Documenti
WHA1820061
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, reinforced rim, 50 ea, 60 mm diam
Sinonimo/i:
Z752908
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Filtri in microfibra di vetro Whatman® , Grado GF/A, circles, diam. 60 mm, pack of 50
Materiali
borosilicate glass
circles
Descrizione
GF/A grade: fast, high loading
Caratteristiche
(without Binder with Reinforced Rim)
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1820-061
Whatman Article No. 28418318 (US reference)
Diametro
60 mm
Spessore
0.26 mm
Dimensione pori
1.6 μm
Compatibilità
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Descrizione generale
Grado GF/A: 1,6 μm
Garantisce la ritenzione di particelle fini e un flusso alto combinati con una buona capacità di carico. Usato per filtrazioni ad alte prestazione di uso generale di laboratorio, incluso il monitoraggio dell′inquinamento acquifero degli effluenti, per la filtrazione dell′acqua, di colture di alghe e batteri, analisi di alimenti, filtrazione di proteine e radioimmunologia di emettitori deboli di radiazione beta. Raccomandabile per la determinazione gravimetrica di particolati nell′aria, campionamento in ciminiere e metodi di monitoraggio dell′inquinamento atmosferico basati sull′assorbimento.
Caratteristiche e vantaggi
  • These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
  • Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
  • Foodstuff analysis
  • Filtering of algae and bacteria cultures
  • Protein filtration
  • Radioimmunoassay of weak b emitters
  • Gravimetric determination of airborne particulates
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva