Vai a
F1911
Nalgene® membrane forceps
stainless steel
Sinonimo/i:
tongs, tweezers, Nalgene DS0399-0001, handling tool, laboratory tweezers, sample manipulator, sample pinchers
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0399-0001
General description
The unique cross-action design holds the membrane without applying pressure that may cause damage.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z168777Z168785F4267
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
material
stainless steel
material
-
material
-
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Nalgene DS0399-0001
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)