WHA10463713
Whatman® ReZist 13 syringe filter
diam. 13 mm, pore size 0.45 μm, PTFE membrane, non-sterile, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Filtro per siringa Whatman® ReZist®
Scegli un formato
334,00 €
Scegli un formato
About This Item
334,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463713
Whatman Article No. 28415872 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
Luer inlet (lock)
outlet (Mini-Tip)
Categorie correlate
Descrizione generale
La gamma di filtri per siringa Whatman ReZist è stata ideata specificamente per resistere ai solventi organici. Questi filtri sono l′ideale per la chiarificazione di solventi organici aggressivi. I filtri ReZist da 30 mm possono essere usati anche come filtri di sfiato per piccoli recipienti.
Caratteristiche di ReZist per la preparazione di campioni HPLC
- La membrana idrofoba in PTFE è laminata con polipropilene
- Diametro da 13 mm con Mini-Tip
- Diametro da 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μL
Caratteristiche di ReZist per lo sfiato
- Membrane in PTFE integrali, permanentemente idrofobe
- Supporto in polipropilene
Puradisc syringe filters for routine syringe filtration
Puradisc syringe filters cater to a wide variety of sample types and applications, including capillary electrophoresis, biological preparations, protein filtration, and UV spectroscopy sample preparation. Different Puradisc membrane media support diverse chemical solvents and compounds.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) syringe filter options
Cytiva′s Puradisc PTFE syringe filter is a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. It exhibits low protein binding, and its main application is filtration of non-aqueous samples. Prior to filtering of aqueous samples, the membrane must be pre-wetted with a water-miscible organic solvent.
Puradisc is available in the following membrane materials: regenerated cellulose (RC), cellulose nitrate, nylon, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethersulfone (PES), polypropylene, polyvinylidene difluoride (PVDF), and cellulose acetate.
Caratteristiche e vantaggi
- Eight different material options
- Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
- Range of pore sizes for retaining a variety of particles
- Optional sterile, medical-grade blister pack
- Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)