WHA10418412
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 10 μm, non-sterile, case of 100 ea
Scegli un formato
156,00 €
Scegli un formato
About This Item
156,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 10418412
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
10 μm
Applicazioni
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)