WHA10350241
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa di alta qualità
603 Cellulose thimbles, 33 x 90 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Sinonimo/i:
Z696528, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
Scegli un formato
120,00 €
Scegli un formato
About This Item
120,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10350241
Whatman Article No. 28414698 (US reference)
Largh. × lungh.
33 mm × 90 mm
Spessore
1.5 mm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)