WHA1004648
Carta da filtro qualitativa Whatman®, grado 4
roll, W × L 38 mm × 114 mm, pack of 1
Sinonimo/i:
Z752355
Scegli un formato
50,80 €
Scegli un formato
About This Item
50,80 €
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose
roll
Caratteristiche
Grade 4
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1004-648
Whatman Article No. 28414023 (US reference)
Parametri
0.22 psi wet burst
37 sec/100 mL speed (Herzberg)
Largh. × lungh.
38 mm × 114 mm
Spessore
205 μm
Ceneri
≤0.06%
Dimensione pori
20-25 μm (Particle retention)
Grammatura
92 g/m2
Descrizione generale
Ottima ritenzione: cattura particelle grossolane e precipitati gelatinosi come idrossido di ferro e idrossido di alluminio. Filtrazione veloce: utile per pulizia di routine di fluidi biologici o estratti organici nel corso delle analisi
La carta da filtro qualitativa di grado 4 (ritenzione particellare 20-25 µm) è disponibile in una varietà di dimensioni e formati, tra cui dischi, fogli e rotoli. Sono disponibili anche filtri qualitativi pre-pieghettati, con una portata migliore e una maggiore capacità di carico rispetto agli equivalenti filtri lisci.
Caratteristiche e vantaggi
- Useful in qualitative analytical separations when Fast flow is required and the collection of fine particles is not critical.
- These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials (e.g., in air pollution monitoring).
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)