WHA1004070
Carta da filtro qualitativa Whatman®, grado 4
circles, diam. 70 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Whatman paper, Z240532, filter paper, filter papers, paper filter
Scegli un formato
13,20 €
Scegli un formato
About This Item
13,20 €
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose filters
circles
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1004-070
Whatman Article No. 28414011 (US reference)
Parametri
0.22 psi wet burst
37 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
70 mm
Spessore
205 μm
Ceneri
≤0.06%
Dimensione pori
20-25 μm (Particle retention)
Grammatura
92 g/m2
Categorie correlate
Descrizione generale
Ottima ritenzione: cattura particelle grossolane e precipitati gelatinosi come idrossido di ferro e idrossido di alluminio. Filtrazione veloce: utile per pulizia di routine di fluidi biologici o estratti organici nel corso delle analisi
La carta da filtro qualitativa di grado 4 (ritenzione particellare 20-25 µm) è disponibile in una varietà di dimensioni e formati, tra cui dischi, fogli e rotoli. Sono disponibili anche filtri qualitativi pre-pieghettati, con una portata migliore e una maggiore capacità di carico rispetto agli equivalenti filtri lisci.
Caratteristiche e vantaggi
- Useful in qualitative analytical separations when Fast flow is required and the collection of fine particles is not critical.
- These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials (e.g., in air pollution monitoring).
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)